Tisk…
Methyl-2-(1,3-benzoxazol-5-yl)acetate
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR15291-100MG OR15291-500MG
APOSOR15291-100MGEA 953 CZK
APOSOR15291-100MG APOSOR15291-500MG
Methyl-2-(1,3-benzoxazol-5-yl)acetate
Methyl-2-(1,3-benzoxazol-5-yl)acetate
Vzorec: C₁₀H₉NO₃
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD07021359
CAS číslo: 97479-79-3