Tisk…
4-(4-Ethylpiperazin-1-yl)phenylamine 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR15287-1G OR15287-5G
APOSOR15287-1GEA 622 CZK
APOSOR15287-1G APOSOR15287-5G
4-(4-Ethylpiperazin-1-yl)phenylamine 98%
4-(4-Ethylpiperazin-1-yl)phenylamine
Vzorec: C₁₂H₁₉N₃
Bod tání: 76…78 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00702246
CAS číslo: 115619-01-7