Tisk…

Ethyl-2-aminonicotinate 98%

Dodavatel: Apollo Scientific
Varování

Synonyms: Ethyl 2-aminonicotinate

OR15285-25G OR15285-5G
APOSOR15285-25GEA 2070 CZK
APOSOR15285-25G APOSOR15285-5G
Ethyl-2-aminonicotinate 98%
Ethyl-2-aminonicotinate
Vzorec: C₈H₁₀N₂O₂
MW: 166,18 g/mol
Bod varu: 266,75 °C
Bod tání: 96…98 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01569452
CAS číslo: 13362-26-0

Objednat

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR