Tisk…
2-Chloro-5-nitro-1H-1,3-benzimidazole 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR15280-10G OR15280-1G OR15280-5G OR15280-25G
APOSOR15280-10GEA 25460 CZK
APOSOR15280-10G APOSOR15280-1G APOSOR15280-5G APOSOR15280-25G
2-Chloro-5-nitro-1H-1,3-benzimidazole 95%
2-Chloro-5-nitro-1H-1,3-benzimidazole
Vzorec: C₇H₄ClN₃O₂
Bod tání: 225…227 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00769824
CAS číslo: 5955-72-6