Tisk…
(6-Chloroimidazo[1,2-a]pyridin-3-yl)-N,N-dimethylmethanamine
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms: 6-Chloro-3-[(dimethylamino)methyl]imidazo[1,2-a]pyridine
OR15278-1G OR15278-5G
APOSOR15278-1GEA 9560 CZK
APOSOR15278-1G APOSOR15278-5G
(6-Chloroimidazo[1,2-a]pyridin-3-yl)-N,N-dimethylmethanamine
(6-Chloroimidazo[1,2-a]pyridin-3-yl)-N,N-dimethylmethanamine
Vzorec: C₁₀H₁₂ClN₃
MW: 209,68 g/mol
Bod tání: 107…109 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD06496216
CAS číslo: 866142-68-9