Tisk…
2-(tert-Butyl)-5-methyl-1H-indole 95+%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR15277-1G OR15277-5G OR15277-10G
APOSOR15277-1GEA 7540 CZK
APOSOR15277-1G APOSOR15277-5G APOSOR15277-10G
2-(tert-Butyl)-5-methyl-1H-indole 95+%
2-(tert-Butyl)-5-methyl-1H-indole
Vzorec: C₁₃H₁₇N
Bod tání: 104…106 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01463568
CAS číslo: 69622-41-9