2-(tert-Butyl)-1H-indole 95+%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
OR15275-1G
OR15275-5G
APOSOR15275-1GEA
1270
CZK
APOSOR15275-1G
APOSOR15275-5G
2-(tert-Butyl)-1H-indole 95+%
2-(tert-Butyl)-1H-indole
Vzorec:
C₁₂H₁₅N Bod tání: 75…76 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD04004060 CAS číslo: 1805-65-8 |