Tisk…
6-[(tert-Butoxycarbonyl)amino]nicotinic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR15274-1G OR15274-250MG
APOSOR15274-1GEA 3710 CZK
APOSOR15274-1G APOSOR15274-250MG
6-[(tert-Butoxycarbonyl)amino]nicotinic acid
6-[(tert-Butoxycarbonyl)amino]nicotinic acid
Vzorec: C₁₁H₁₄N₂O₄
Bod tání: 292…296 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD02682388
CAS číslo: 231958-14-8