Tisk…
4-Bromo-2-piperidinobenzenecarbaldehyde
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR15273-1G OR15273-500MG
APOSOR15273-1GEA 4370 CZK
APOSOR15273-1G APOSOR15273-500MG
4-Bromo-2-piperidinobenzenecarbaldehyde
4-Bromo-2-piperidinobenzenecarbaldehyde
Vzorec: C₁₂H₁₄BrNO
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD08276958
CAS číslo: 643094-36-4