Tisk…
5-Bromo-2-chloro-1H-1,3-benzimidazole 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR15270-1G OR15270-5G OR15270-10G
APOSOR15270-1GEA 1210 CZK
APOSOR15270-1G APOSOR15270-5G APOSOR15270-10G
5-Bromo-2-chloro-1H-1,3-benzimidazole 98%
5-Bromo-2-chloro-1H-1,3-benzimidazole
Vzorec: C₇H₄BrClN₂
Bod tání: 212…213 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD04128987
CAS číslo: 683240-76-8