2-Amino-5-bromo-3-(hydroxymethyl)pyridine
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
2-Amino-5-bromo-3-pyridinemethanol
OR15266-5G
APOSOR15266-5GEA
1580
CZK
APOSOR15266-5G
2-Amino-5-bromo-3-(hydroxymethyl)pyridine
2-Amino-5-bromo-3-(hydroxymethyl)pyridine
Vzorec:
C₆H₇BrN₂O Bod tání: 137…140 °C Storage Temperature: Refrigerator |
MDL Number:
MFCD05664025 CAS číslo: 335031-01-1 |