Tisk…
4-(2-Propynyloxy)benzenecarbaldehyde 99%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR15265-1G OR15265-5G OR15265-25G
APOSOR15265-1GEA 622 CZK
APOSOR15265-1G APOSOR15265-5G APOSOR15265-25G
4-(2-Propynyloxy)benzenecarbaldehyde 99%
4-(2-Propynyloxy)benzenecarbaldehyde
Vzorec: C₁₀H₈O₂
Bod tání: 85…86 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01088150
CAS číslo: 5651-86-5