Tisk…
Ethyl-1-(5-chloro-6-oxo-1,6-dihydro-4-pyridazinyl)-4-piperidinecarboxylate
Dodavatel: Apollo Scientific
OR15260-10G OR15260-1G OR15260-5G
APOSOR15260-10GEA 25460 CZK
APOSOR15260-10G APOSOR15260-1G APOSOR15260-5G
Ethyl-1-(5-chloro-6-oxo-1,6-dihydro-4-pyridazinyl)-4-piperidinecarboxylate
Ethyl-1-(5-chloro-6-oxo-1,6-dihydro-4-pyridazinyl)-4-piperidinecarboxylate
Vzorec: C₁₂H₁₆ClN₃O₃
MW: 285,73 g/mol
Bod tání: 174…175 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09864820
CAS číslo: 952183-76-5