Tisk…
3,6-Dichloro[1,2,4]triazolo[4,3-b]pyridazine
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR15258-1G OR15258-250MG
APOSOR15258-1GEA 1370 CZK
APOSOR15258-1G APOSOR15258-250MG
3,6-Dichloro[1,2,4]triazolo[4,3-b]pyridazine
3,6-Dichloro[1,2,4]triazolo[4,3-b]pyridazine
Vzorec: C₅H₂Cl₂N₄
Bod tání: 140…143 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00139673
CAS číslo: 33050-38-3