Tisk…
4-Chloro-7-azaindole
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR15256-5G
APOSOR15256-5GEA 705 CZK
APOSOR15256-5G
4-Chloro-7-azaindole
4-Chloro-7-azaindole
Vzorec: C₇H₅ClN₂
MW: 152,58 g/mol
Bod tání: 176…181 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD08272232
CAS číslo: 55052-28-3
UN: 2811
ADR: 6.1,III