Tisk…
2-(Chloromethyl)-1-methyl-1H-imidazole
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR15254-100MG
APOSOR15254-100MGEA 622 CZK
APOSOR15254-100MG
2-(Chloromethyl)-1-methyl-1H-imidazole
2-(Chloromethyl)-1-methyl-1H-imidazole
Vzorec: C₅H₇ClN₂
Bod tání: 182…184 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00234119
CAS číslo: 19225-92-4