Tisk…
4-Bromo-1H-pyrrole-2-carboxylic acid 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR15253-1G
APOSOR15253-1GEA 622 CZK
APOSOR15253-1G
4-Bromo-1H-pyrrole-2-carboxylic acid 97%
4-Bromo-1H-pyrrole-2-carboxylic acid
Vzorec: C₅H₄BrNO₂
MW: 189,9948 g/mol
Bod tání: 168…170 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00832862
CAS číslo: 27746-02-7