tert-Butyl-3-benzyl-2,2-dioxo-2λ~6~-diazathiane-1-carboxylate 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
OR15251-1G
OR15251-500MG
OR15251-5G
APOSOR15251-1GEA
4530
CZK
APOSOR15251-1G
APOSOR15251-500MG
APOSOR15251-5G
tert-Butyl-3-benzyl-2,2-dioxo-2λ~6~-diazathiane-1-carboxylate 95%
tert-Butyl-3-benzyl-2,2-dioxo-2lambda~6~-diazathiane-1-carboxylate
Vzorec:
C₁₂H₁₈N₂O₄S Bod tání: 106…108 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD09864818 CAS číslo: 147000-78-0 |