Tisk…
2',4'-Dimethoxyacetophenone 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 1-(2,4-Dimethoxyphenyl)ethan-1-one
OR1525-25G OR1525-1G OR1525-5G
APOSOR1525-25GEA 1240 CZK
APOSOR1525-25G APOSOR1525-1G APOSOR1525-5G
2',4'-Dimethoxyacetophenone 98%
2',4'-Dimethoxyacetophenone
Vzorec: C₁₀H₁₂O₃
MW: 180,2 g/mol
Bod varu: 287…289 °C
Bod tání: 37…41 °C
Bod vzplanutí: >110 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00008727
CAS číslo: 829-20-9
EINECS: 212-587-2