Tisk…
3-Oxo-3,4-dihydro-2H-1,4-benzothiazine-6-carboxylic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR15242-1G OR15242-250MG
APOSOR15242-1GEA 6620 CZK
APOSOR15242-1G APOSOR15242-250MG
3-Oxo-3,4-dihydro-2H-1,4-benzothiazine-6-carboxylic acid
3-Oxo-3,4-dihydro-2H-1,4-benzothiazine-6-carboxylic acid
Vzorec: C9H7NO3S
MW: 209,2200 g/mol
Bod tání: 287…289 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00456558
CAS číslo: 272437-84-0