Tisk…
4'-Nitro[1,1'-biphenyl]-2-carbaldehyde
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR15241-10G OR15241-1G OR15241-5G
APOSOR15241-10GEA 38350 CZK
APOSOR15241-10G APOSOR15241-1G APOSOR15241-5G
4'-Nitro[1,1'-biphenyl]-2-carbaldehyde
4'-Nitro[1,1'-biphenyl]-2-carbaldehyde
Vzorec: C₁₃H₉NO₃
MW: 227.22 g/mol
Bod tání: 134…136 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD08443965
CAS číslo: 924868-84-8