Tisk…
5-Amino-3-phenylisoxazole 95+%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR15239-1G OR15239-5G
APOSOR15239-1GEA 1700 CZK
APOSOR15239-1G APOSOR15239-5G
5-Amino-3-phenylisoxazole 95+%
5-Amino-3-phenylisoxazole
Vzorec: C₉H₇NO
Bod tání: 109…114 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00464114
CAS číslo: 4369-55-5