Tisk…
2-[5-Methyl-2-(2-thienyl)-1,3-thiazol-4-yl]acetic acid 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR15235-100MG OR15235-250MG
APOSOR15235-100MGEA 1450 CZK
APOSOR15235-100MG APOSOR15235-250MG
2-[5-Methyl-2-(2-thienyl)-1,3-thiazol-4-yl]acetic acid 95%
2-[5-Methyl-2-(2-thienyl)-1,3-thiazol-4-yl]acetic acid
Vzorec: C₁₀H₉NO₂S₂
Bod tání: 130…132 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD08443972
CAS číslo: 924868-89-3