Tisk…
2-(5-Methyl-2-phenyl-1,3-thiazol-4-yl)acetic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR15233-1G OR15233-5G
APOSOR15233-1GEA 6620 CZK
APOSOR15233-1G APOSOR15233-5G
2-(5-Methyl-2-phenyl-1,3-thiazol-4-yl)acetic acid
2-(5-Methyl-2-phenyl-1,3-thiazol-4-yl)acetic acid
Vzorec: C₁₂H₁₁NO₂S
Bod tání: 135…137 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00277218
CAS číslo: 101736-22-5