Tisk…

2-(4-Methylphenoxy)nicotinaldehyde

Dodavatel: Apollo Scientific
Varování

Synonyms: 2-(4-Methylphenoxy)pyridine-3-carboxaldehyde

OR15232-1G OR15232-5G
APOSOR15232-1GEA 4630 CZK
APOSOR15232-1G APOSOR15232-5G
2-(4-Methylphenoxy)nicotinaldehyde
2-(4-Methylphenoxy)nicotinaldehyde
Vzorec: C₁₃H₁₁NO₂
MW: 213.24 g/mol
Bod tání: 77…80 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00794346
CAS číslo: 478030-89-6

Objednat


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR