Tisk…
4-Methyl-3-oxo-3,4-dihydro-2H-1,4-benzothiazine-6-carboxylic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
OR15225-10G OR15225-1G OR15225-5G
APOSOR15225-10GEA 47940 CZK
APOSOR15225-10G APOSOR15225-1G APOSOR15225-5G
4-Methyl-3-oxo-3,4-dihydro-2H-1,4-benzothiazine-6-carboxylic acid
4-Methyl-3-oxo-3,4-dihydro-2H-1,4-benzothiazine-6-carboxylic acid
Vzorec: C₁₀H₉NO₃S
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01569174
CAS číslo: 272437-91-9