Tisk…
Methyl-4-({[(2-chloroethyl)amino]carbonyl}amino)benzenecarboxylate
Dodavatel: Apollo Scientific
OR15220-10G OR15220-1G OR15220-5G
APOSOR15220-10GEA 38350 CZK
APOSOR15220-10G APOSOR15220-1G APOSOR15220-5G
Methyl-4-({[(2-chloroethyl)amino]carbonyl}amino)benzenecarboxylate
Methyl-4-({[(2-chloroethyl)amino]carbonyl}amino)benzenecarboxylate
Vzorec: C₁₁H₁₃ClN₂O₃
Bod tání: 165…166 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD03149047
CAS číslo: 380324-25-4