Tisk…
Methyl-4-amino-3-bromo-5-nitrobenzoate
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: Methyl 4-amino-3-bromo-5-nitrobenzoate
OR15218-1G OR15218-25G OR15218-5G
APOSOR15218-1GEA 622 CZK
APOSOR15218-1G APOSOR15218-25G APOSOR15218-5G
Methyl-4-amino-3-bromo-5-nitrobenzoate
Methyl-4-amino-3-bromo-5-nitrobenzoate
Vzorec: C₈H₇BrN₂O₄
MW: 275,06 g/mol
Bod tání: 108…110 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD08443938
CAS číslo: 105655-17-2