1-Methyl-1H-indazol-5-amine
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
OR15216-1G
OR15216-250MG
APOSOR15216-1GEA
705
CZK
APOSOR15216-1G
APOSOR15216-250MG
1-Methyl-1H-indazol-5-amine
1-Methyl-1H-indazol-5-amine
Vzorec:
C₈H₉N₃ Bod tání: 142…144 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD03305455 CAS číslo: 50593-24-3 |