Tisk…
Methyl-4-amino-3-nitrobenzoate
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: Methyl 4-amino-3-nitrobenzoate
OR15213-100G OR15213-25G OR15213-5G
APOSOR15213-100GEA 5560 CZK
APOSOR15213-100G APOSOR15213-25G APOSOR15213-5G
Methyl-4-amino-3-nitrobenzoate
Methyl-4-amino-3-nitrobenzoate
Vzorec: C₈H₈N₂O₄
Bod tání: 196…200 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00017562
CAS číslo: 3987-92-6