Tisk…
5-Amino-3-(4-methoxyphenyl)-1H-pyrazole
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR15212-1G OR15212-5G
APOSOR15212-1GEA 734 CZK
APOSOR15212-1G APOSOR15212-5G
5-Amino-3-(4-methoxyphenyl)-1H-pyrazole
5-Amino-3-(4-methoxyphenyl)-1H-pyrazole
Vzorec: C₁₀H₁₁N₃O
Bod tání: 140…144 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00462192
CAS číslo: 19541-95-8