Tisk…
3-(3-Methoxyphenyl)-3-oxopropanenitrile 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 3-Methoxybenzoylacetonitrile
OR15211-1G
APOSOR15211-1GEA 744 CZK
APOSOR15211-1G
3-(3-Methoxyphenyl)-3-oxopropanenitrile 98%
3-(3-Methoxyphenyl)-3-oxopropanenitrile
Vzorec: C₁₀H₉NO₂
MW: 175,19 g/mol
Bod tání: 89…91 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01566517
CAS číslo: 21667-60-7