Tisk…
1-(4-Methoxyphenyl)-3,5-dimethyl-1H-pyrazole-4-carboxylic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 3,5-Dimethyl-1-(4-methoxyphenyl)-1H-pyrazole-4-carboxylic acid
OR15209-10G OR15209-1G OR15209-5G
APOSOR15209-10GEA 38350 CZK
APOSOR15209-10G APOSOR15209-1G APOSOR15209-5G
1-(4-Methoxyphenyl)-3,5-dimethyl-1H-pyrazole-4-carboxylic acid
1-(4-Methoxyphenyl)-3,5-dimethyl-1H-pyrazole-4-carboxylic acid
Vzorec: C₁₃H₁₄N₂O₃
MW: 246,27 g/mol
Bod tání: 180…183 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD08310579
CAS číslo: 1001779-87-8