Tisk…
5-Hydroxy-2(1H)-quinolinone 99%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR15208-1G OR15208-250MG OR15208-100MG
APOSOR15208-1GEA 1370 CZK
APOSOR15208-1G APOSOR15208-250MG APOSOR15208-100MG
5-Hydroxy-2(1H)-quinolinone 99%
5-Hydroxy-2(1H)-quinolinone
Vzorec: C₉H₇NO₂
Bod tání: >300 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD02181132
CAS číslo: 31570-97-5