Tisk…
Ethyl-2-methyl-6-nitro-3-oxo-3,4-dihydro-2H-1,4-benzoxazine-2-carboxylate
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR15199-1G OR15199-5G
APOSOR15199-1GEA 1580 CZK
APOSOR15199-1G APOSOR15199-5G
Ethyl-2-methyl-6-nitro-3-oxo-3,4-dihydro-2H-1,4-benzoxazine-2-carboxylate
Ethyl-2-methyl-6-nitro-3-oxo-3,4-dihydro-2H-1,4-benzoxazine-2-carboxylate
Vzorec: C₁₂H₁₂N₂O₆
MW: 280,24 g/mol
Bod tání: 173…174 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD08443979
CAS číslo: 154365-37-4