2,6-Bis[(dimethylamino)methyl]-4-(2-methylbutyl)benzenol
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms:
2,6-Bis[(dimethylamino)methyl]-4-(2-methylbutyl)phenol
OR15181-1G
OR15181-5G
APOSOR15181-1GEA
7670
CZK
APOSOR15181-1G
APOSOR15181-5G
2,6-Bis[(dimethylamino)methyl]-4-(2-methylbutyl)benzenol
2,6-Bis[(dimethylamino)methyl]-4-(2-methylbutyl)benzenol
Vzorec:
C₁₇H₃₀N₂O MW: 278.44 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD08443977 CAS číslo: 924868-92-8 |