2,6-Bis[(dimethylamino)methyl]-4-ethylbenzenol
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms:
2,6-Bis[(dimethylamino)methyl]-4-ethylphenol
OR15179-10G
OR15179-1G
OR15179-5G
APOSOR15179-10GEA
38350
CZK
APOSOR15179-10G
APOSOR15179-1G
APOSOR15179-5G
2,6-Bis[(dimethylamino)methyl]-4-ethylbenzenol
2,6-Bis[(dimethylamino)methyl]-4-ethylbenzenol
Vzorec:
C₁₄H₂₄N₂O Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD08443957 CAS číslo: 36805-45-5 |