Tisk…
4-[(Dimethylamino)methyl]-2,6-diisopropylbenzenol
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms: 2,6-Diisopropyl-4-[(dimethylamino)methyl]phenol
OR15178-10G OR15178-1G OR15178-5G
APOSOR15178-10GEA 25460 CZK
APOSOR15178-10G APOSOR15178-1G APOSOR15178-5G
4-[(Dimethylamino)methyl]-2,6-diisopropylbenzenol
4-[(Dimethylamino)methyl]-2,6-diisopropylbenzenol
Vzorec: C₁₅H₂₅NO
MW: 235.37 g/mol
Bod tání: 84…86 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00514869
CAS číslo: 4918-95-0