Tisk…
3',4'-Dichloroacetanilide
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: N-(3,4-Dichlorophenyl)acetamide
OR15167-25G
APOSOR15167-25GEA 7250 CZK
APOSOR15167-25G
3',4'-Dichloroacetanilide
3',4'-Dichloroacetanilide
Vzorec: C₈H₇Cl₂NO
MW: 204,0500 g/mol
Bod tání: 121…124 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00018148
CAS číslo: 2150-93-8