Tisk…

3',4'-Dichloro[1,1'-biphenyl]-2-carbaldehyde

Dodavatel: Apollo Scientific
Varování

OR15166-10G OR15166-1G OR15166-5G
APOSOR15166-10GEA 38350 CZK
APOSOR15166-10G APOSOR15166-1G APOSOR15166-5G
3',4'-Dichloro[1,1'-biphenyl]-2-carbaldehyde
3',4'-Dichloro[1,1'-biphenyl]-2-carbaldehyde
Vzorec: C₁₃H₈Cl₂O
MW: 251.11 g/mol
Bod tání: 95…97 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD08443964
CAS číslo: 924868-83-7

Objednat


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR