Tisk…
2-(4-Chlorophenoxy)nicotinaldehyde 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR15159-1G OR15159-5G
APOSOR15159-1GEA 6950 CZK
APOSOR15159-1G APOSOR15159-5G
2-(4-Chlorophenoxy)nicotinaldehyde 95%
2-(4-Chlorophenoxy)nicotinaldehyde
Vzorec: C₁₂H₈ClNO₂
Bod tání: 90…92 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00794360
CAS číslo: 478031-03-7