Tisk…
3-(3-Chlorophenyl)-1H-pyrazol-5-amine
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR15158-1G OR15158-5G
APOSOR15158-1GEA 705 CZK
APOSOR15158-1G APOSOR15158-5G
3-(3-Chlorophenyl)-1H-pyrazol-5-amine
3-(3-Chlorophenyl)-1H-pyrazol-5-amine
Vzorec: C₉H₈ClN₃
Bod tání: 138…140 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD02664265
CAS číslo: 208519-09-9