Tisk…
2-(4-Chlorophenyl)-5-phenyl-1,3-thiazol-4-ol
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 2-(4-Chlorophenyl)-4-hydroxy-5-phenyl-1,3-thiazole
OR15157-1G OR15157-500MG
APOSOR15157-1GEA 1160 CZK
APOSOR15157-1G APOSOR15157-500MG
2-(4-Chlorophenyl)-5-phenyl-1,3-thiazol-4-ol
2-(4-Chlorophenyl)-5-phenyl-1,3-thiazol-4-ol
Vzorec: C₁₅H₁₀ClNOS
MW: 287,77 g/mol
Bod tání: 252…254 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD08444002
CAS číslo: 65752-50-3