Tisk…
2-Chloro-6-nitrobenzothiazole
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR15153-1G OR15153-5G
APOSOR15153-1GEA 622 CZK
APOSOR15153-1G APOSOR15153-5G
2-Chloro-6-nitrobenzothiazole
2-Chloro-6-nitrobenzothiazole
Vzorec: C₇H₃ClN₂O₂S
Bod tání: 189…195 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00022852
CAS číslo: 2407-11-6