Tisk…
1-Chloro-3-iodo-2-nitrobenzene
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR15151-1G OR15151-25G OR15151-5G
APOSOR15151-1GEA 622 CZK
APOSOR15151-1G APOSOR15151-25G APOSOR15151-5G
1-Chloro-3-iodo-2-nitrobenzene
1-Chloro-3-iodo-2-nitrobenzene
Vzorec: C₆H₃ClINO₂
MW: 283.4510 g/mol
Bod tání: 60…61 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD08443947
CAS číslo: 937601-42-8