Tisk…
4-Chloro-2-[(dimethylamino)methyl]-6-methylbenzenol
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms: 4-Chloro-2-[(dimethylamino)methyl]-6-methylphenol
OR15147-10G OR15147-1G OR15147-5G
APOSOR15147-10GEA 38350 CZK
APOSOR15147-10G APOSOR15147-1G APOSOR15147-5G
4-Chloro-2-[(dimethylamino)methyl]-6-methylbenzenol
4-Chloro-2-[(dimethylamino)methyl]-6-methylbenzenol
Vzorec: C₁₀H₁₄ClNO
MW: 199,68 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD08443991
CAS číslo: 87117-40-6