2-(tert-Butyl)-6-[(dimethylamino)methyl]-4-methylbenzenol
Dodavatel: Apollo Scientific
OR15145-10G
OR15145-1G
OR15145-5G
APOSOR15145-10GEA
25460
CZK
APOSOR15145-10G
APOSOR15145-1G
APOSOR15145-5G
2-(tert-Butyl)-6-[(dimethylamino)methyl]-4-methylbenzenol
2-(tert-Butyl)-6-[(dimethylamino)methyl]-4-methylbenzenol
Vzorec:
C₁₄H₂₃NO Bod tání: 46…49 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD08443981 CAS číslo: 4142-59-0 |