4-Bromo-3-(tert-butyl)-1H-pyrazol-5-ol
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms:
4-Bromo-3-(tert-butyl)-5-hydroxy-1H-pyrazole
OR15144-1G
OR15144-5G
APOSOR15144-1GEA
15310
CZK
APOSOR15144-1G
APOSOR15144-5G
4-Bromo-3-(tert-butyl)-1H-pyrazol-5-ol
4-Bromo-3-(tert-butyl)-1H-pyrazol-5-ol
Vzorec:
C₇H₁₁BrN₂O MW: 219,09 g/mol Bod tání: 114…116 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD08443992 CAS číslo: 873837-19-5 |