Tisk…
1-(4-Bromophenyl)tetrahydro-2H-imidazol-2-one
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 1-(4-Bromophenyl)imidazolidin-2-one
OR15143-1G OR15143-5G
APOSOR15143-1GEA 2980 CZK
APOSOR15143-1G APOSOR15143-5G
1-(4-Bromophenyl)tetrahydro-2H-imidazol-2-one
1-(4-Bromophenyl)tetrahydro-2H-imidazol-2-one
Vzorec: C₉H₉BrN₂O
MW: 241,09 g/mol
Bod tání: 189…191 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD08444010
CAS číslo: 530081-14-2