Tisk…
2-Bromo-4,6-dimethylbenzenol 96%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 2-Bromo-4,6-dimethylphenol
OR15140-1G OR15140-5G OR15140-25G
APOSOR15140-1GEA 1240 CZK
APOSOR15140-1G APOSOR15140-5G APOSOR15140-25G
2-Bromo-4,6-dimethylbenzenol 96%
2-Bromo-4,6-dimethylbenzenol
Vzorec: C₈H₉BrO
MW: 201.07 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD08443978
CAS číslo: 15191-36-3